ContactUsLinkComponent
VWR® Nano™, Minuteur numérique, deux canaux
VWR® Nano™, Minuteur numérique, deux canaux
  609-0221
undefined
VWR® Nano™, Minuteur numérique, deux canaux
  609-0221
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Minuteur numérique, deux canaux Nano™
  • l×p×h:
    64×22×51 mm
  • Précision:
    0,01 %
  • Cdt:
    1
Ce minuteur numérique affiche le compte à rebours alarme/chronomètre (comptage du temps) ou une horloge 12/24 heures.
  • Capacité de minuterie : 23 heures, 59 minutes, 59 secondes sur deux canaux temporisés
  • Résolution temporelle : 1 seconde
  • Grands chiffres (1 cm de haut) pouvant être lus à 3 m
  • L'alarme à niveau sonore élevé retentit pendant une minute
  • La mémoire à deux canaux ramène l'affichage à l'heure programmée initiale
Poids : 71 g
 : Un certificat avec numéro de série est fourni par le laboratoire d'étalonnage certifié ISO 17025 accrédité par A2LA pour garantir la traçabilité de l'instrument conformément aux normes du National Institute of Standards and Technology (NIST)
 : Livré avec une pile, un clip/support, un aimant sur la partie postérieure et un certificat.