ContactUsLinkComponent
Distributeurs PURELL® ADX-12™, 1200 ml
Distributeurs PURELL® ADX-12™, 1200 ml
N° de catalogue GOJO8820-06
undefined
Distributeurs PURELL® ADX-12™, 1200 ml
N° de catalogue GOJO8820-06
Spécifications
  • Capacité:
    1200 ml
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Distributeur PURELL® ADX-12™
  • Seq:
    01
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Les distributeurs à grande capacité de PURELL® Advanced Hand Sanitiser sont parfaits pour les zones à fort trafic. Une large fenêtre de vue, une lucarne et des flacons de recharge transparentes facilitent le contrôle de l'état de remplissage. Le distributeur peut se verrouiller à tout moment: il suffit d'enlever la clé qui se trouve à l'intérieur.
  • Modèle fin et de grande capacité
  • Large fenêtre de vue pour un contrôle en un coup d'œil
  • Se transforme en distributeur verrouillable ; clé incluse
  • Garantie à vie
Les recharges SANITARY SEALED™ sont fabriquées en PET robuste et recyclable, utilisant 30 % de plastique en moins que les recharges rigides en PEHD. La pompe amovible facilite le recyclage La plaque murale optionnelle est facile à installer et dissimule les dégradations murales inesthétiques. La configuration universelle des trous de la plaque de support simplifie le montage. Il peut être ajouté après l'installation du distributeur.
Informations de commande: Ce distributeur manuel fait partie du programme de distributeurs gratuits GOJO. Pour recevoir un distributeur manuel GRATUIT, vous devez acheter au moins une recharge. Les distributeurs manuels disponibles pour cette offre sont GOJO® ADX-12™, PURELL® ADX-12™, GOJO® ADX-7™, GOJO® PRO TDX™ , et GOJO® FMX™, savon et gel hydroalcoolique PURELL® ES4, GOJO® PRO TDX™ et GOJO® FMX™.
Skin care
Informations sur le produit