Support pour pipettes Gilson, rotatif, CARROUSEL™
Catalog # 612-1816
Supplier: GILSON
Specifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Portoir pour pipettes rotatif, CARROUSEL™, pour 7 pipettes Gilson (sauf Pipetman Concept®)
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ce support carrousel peut contenir jusqu'à sept pipettes Gilson monocal ou multicanal.
- Solide et stable en raison de sa base lourde
- En PP et PC : forte résistance aux produits chimiques corrosifs
- Protège vos instruments des chocs et de la contamination
- Les pipettes sont en position verticale afin d'empêcher les liquides de couler dans la tige
- La tête rotative permet aux utilisateurs d'accéder facilement à la pipette de leur choix
- Gain de place pour une paillasse nette, rangée et organisée