Test kits, photométrique, Echantillon d'iode photométrique (EIP), cuvettes test LCK
N° de catalogue HACHLCK240
Fournisseur: Hach
Numéro CAS:
Spécifications
- Méthode chimique:Méthode MEBAK
- Cdt:24 Tests
- Désignation:Echantillon d'iode photométrique (EIP)
- Seq:263
- Type:LCK240
- Pour appareil:DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Plage de mesure:> 0,2
Spécifications
À propos de cet article
Pour les valeurs d'iode > 0,2
Température de stockage: 15 à 25 °C
Certifications: MEBAK II