Test kits, photométrique, Chlore, libre, cuvettes test LCK
N° de catalogue HACHLCK410
Fournisseur: Hach
Numéro CAS:
Spécifications
- Méthode chimique:DPD
- Cdt:24 Tests
- Désignation:Chlore, libre
- Seq:212
- Type:LCK410
- Pour appareil:DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Plage de mesure:0,05 - 2,0 mg/l Chlorine free/ClO₂
Spécifications
À propos de cet article
Test en cuve pour la détermination de chlore libre, 0,05 à 2 mg/l Cl2 et dioxyde de chlore, 0,09 à 3,8 mg/l ClO2.
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.
- Mesures précises et fiables
- Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
- Dosage aisé et précis des réactifs
- Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
- Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Certifications: ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2