Test kits, photométrique, Alcool, cuvettes test LCK
705-3002
: Hach
:
- Méthode chimique:Alcool oxydase (enzymatique)
- Cdt:24 Tests
- Désignation:Alcool
- Seq:12
- Type:LCK300
- Pour appareil:DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Plage de mesure:0,01 - 0,12 g/l
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.
- Mesures précises et fiables
- Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
- Dosage aisé et précis des réactifs
- Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
- Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 2 à 8 °C (à conserver au froid)