Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.5 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 4691.
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Cdt:210 mL
- Seq:2545
Specifications
Specification Test Results
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:—
- Normality (by titrimetry):Passes Test
- (Makes 0.5N solution after dilution to 1000 mL):—
- Low in Carbonate:—
Specification Test Results
About this item
:
:40 g/mol
UN:1823
ADR:8,II
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548