ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 50% (par acidimétrie), BAKER ANALYZED®, Qualité électronique, J.T.Baker®
Ätzend
Sodium hydroxyde 50% (par acidimétrie), BAKER ANALYZED®, Qualité électronique, J.T.Baker®
Catalog # 3735-07
Anbieter:  Avantor
CAS-Nummer:  
undefined
Ätzend
Sodium hydroxyde 50% (par acidimétrie), BAKER ANALYZED®, Qualité électronique, J.T.Baker®
Catalog # 3735-07
Anbieter:  Avantor
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Cdt:
    65 lb
  • Seq:
    7149
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay (NaOH) (by acidimetry):
    49.5 - 51.5 %
  • Color (APHA):
    ≤10
  • Insoluble Matter:
    ≤30 ppm
  • Sodium Carbonate (Na₂CO₃):
    ≤0.05 %
  • Ammonium Hydroxide Precipitate:
    ≤0.007 %
  • Potassium (K):
    ≤0.005 %
  • Chloride (Cl):
    ≤20 ppm
  • Nitrogen Compounds (as N):
    ≤5 ppm
  • Phosphate (PO₄):
    ≤5 ppm
  • Sulfate (SO₄):
    ≤10 ppm
  • Heavy Metals (as Ag):
    ≤10 ppm
  • Trace Impurities - Iron (Fe):
    ≤5 ppm
  • Trace Impurities - Nickel (Ni):
    ≤3.000 ppm
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :40 g/mol
Lagertemperatur:Température ambiante
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548