Sodium hydroxyde 50% (par acidimétrie), BAKER ANALYZED®, Qualité électronique, J.T.Baker®
Catalog # 3735-07
Anbieter: Avantor
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Cdt:65 lb
- Seq:7149
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay (NaOH) (by acidimetry):49.5 - 51.5 %
- Color (APHA):≤10
- Insoluble Matter:≤30 ppm
- Sodium Carbonate (Na₂CO₃):≤0.05 %
- Ammonium Hydroxide Precipitate:≤0.007 %
- Potassium (K):≤0.005 %
- Chloride (Cl):≤20 ppm
- Nitrogen Compounds (as N):≤5 ppm
- Phosphate (PO₄):≤5 ppm
- Sulfate (SO₄):≤10 ppm
- Heavy Metals (as Ag):≤10 ppm
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤5 ppm
- Trace Impurities - Nickel (Ni):≤3.000 ppm
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:40 g/mol
Lagertemperatur:Température ambiante
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548