Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, AR®, Macron Fine Chemicals™
Katalognr. 7705-27
Anbieter: MACRON AVANTOR BRAND
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Type de conditionnement:PE drum, black
- Cdt:600 lb
- Seq:7350
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay (NaOH):49.5 - 52.0 %
- Identification:Passes Test
- Ammonium Hydroxide Precipitate:≤0.010 %
- Chloride (Cl):≤0.0025 %
- Heavy Metals (as Ag):≤0.0015 %
- Iron (Fe):≤0.0005 %
- Nitrogen Compounds (as N):≤0.0005 %
- Potassium (K):≤0.025 %
- Phosphate (PO₄):≤0.0005 %
- Sulfate (SO₄):≤0.0025 %
- Sodium Carbonate (Na₂CO₃):≤0.1 %
- Appearance (clear, colorless liquid):(clear, colorless liquid)
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:40 g/mol
Siedepunkt:119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:12 °C
Dichte:1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
:GHS07
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548