Ether de pétrole, 40…60 °C, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
5280.2500
: Avantor
:
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
- Acidity:max. 0.0005 meq/g
- Boiling Range (initial to dry point):40 - 60 °C
- Evaporation Residue:max. 5 ppm
- GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):max. 5 ng/l
- Water (KF):max. 0.02 %
:
:1268
:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:GHS09
:64742-49-0
:64742-82-1
:MFCD00081849