ContactUsLinkComponent
Méthyl-4 pentanone-2 ≥98.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), CMOS pour microélectronique, J.T.Baker®
Méthyl-4 pentanone-2 ≥98.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), CMOS pour microélectronique, J.T.Baker®
  9405-03
 :  Avantor
 :  
undefined
Méthyl-4 pentanone-2 ≥98.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), CMOS pour microélectronique, J.T.Baker®
  9405-03
 :  Avantor
 :  
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle, amber, narrow mouth
  • Cdt:
    8 pt US
  • Seq:
    8026
  • For Microelectronic Use:
    Passes Test
  • Appearance:
    Passes Test
  • Assay (CH₃COCH₂CH(CH₃)₂) (by GC, corrected for water):
    ≥98.5 %
  • Color (APHA):
    ≤15
  • Density (g/mL) at 25°C:
    0.794 - 0.798
  • Residue after Evaporation:
    ≤0.0050 %
  • Acidity (as CH₃COOH):
    ≤0.01 %
  • Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):
    ≤0.1 %
  • Particle Count - 0.5 µm and greater:
    ≤130 par/ml
  • Particle Count - 1.0 µm and greater:
    ≤10 par/ml
  • Boiling Range (Initial):
    ≥114.0 °C
  • Boiling Range (Dry Point):
    ≤117.0 °C
 :
 :100.16 g/mol
 :13,05227
 :117,4 °C (1013 hPa)
 :–84 °C
 :0,801 g/cm³ (20 °C)
 :16 °C
 :203-550-1
 :1245
 :3,II
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS09
 :Température ambiante
 :108-10-1
 :(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
 :MFCD00008938