ContactUsLinkComponent
Méthanol, anhydre ≥99.8%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Inflammable
Toxique
Santé
Méthanol, anhydre ≥99.8%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Référence 6712-25
Fournisseur:  MACRON AVANTOR BRAND
Numéro CAS:  
undefined
Inflammable
Toxique
Santé
Méthanol, anhydre ≥99.8%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Référence 6712-25
Fournisseur:  MACRON AVANTOR BRAND
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (GC):
    ≥ 99.8 %
  • Water (KF) :
    ≤ 0.05 %
  • Titrable Acid (meq/g) :
    ≤ 0.0005
  • Titrable Base (meq/g) :
    ≤ 0.0005
  • Residue after Evaporation :
    ≤ 0.0005 %
  • Color (APHA) :
    ≤ 10
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water)::
    0
  • 210 nm :
    ≤ 0.6
  • 220 nm :
    ≤ 0.3
  • 230 nm :
    ≤ 0.2
  • 240 nm :
    ≤ 0.05
  • 260 nm :
    ≤ 0.01
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :32.04 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
UN:1230
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
Numéro CAS:67-56-1
Formule:CH₃OH
Numéro MDL:MFCD00004595