Méthanol, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Katalognr. 5279.2500
Anbieter: Avantor
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay (by GC):min. 99.9 %
- Acidity:max. 0.0005 meq/g
- Evaporation Residue:max. 5 ppm
- GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):max. 5 ng/l
- Water (KF):max. 0.02 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:32.04 g/mol
UN:1230
ADR:3,II
CAS-Nummer:67-56-1
Formel:CH₃OH
MDL-Nummer:MFCD00004595