ContactUsLinkComponent
Méthanol, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Méthanol, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Katalognr. 5279.2500
Anbieter:  Avantor
   Safer Human and Environmental Health
CAS-Nummer:  
undefined
Méthanol, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Katalognr. 5279.2500
Anbieter:  Avantor
   Safer Human and Environmental Health
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay (by GC):
    min. 99.9 %
  • Acidity:
    max. 0.0005 meq/g
  • Evaporation Residue:
    max. 5 ppm
  • GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):
    max. 5 ng/l
  • Water (KF):
    max. 0.02 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :32.04 g/mol
UN:1230
ADR:3,II
CAS-Nummer:67-56-1
Formel:CH₃OH
MDL-Nummer:MFCD00004595