Sodium hypochlorite 0,5 - 0,7% chlore disponible, J.T.Baker®
Référence 3917.
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Active Chlorine:0.5 - 0.7 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:74.44 g/mol
UN:3212
ADR:5.1,II
Numéro CAS:7681-52-9
Formule:ClNaO
Numéro MDL:MFCD00011120