ContactUsLinkComponent
EDTA sel disodique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 7125.1000
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
EDTA sel disodique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 7125.1000
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (mol/l):
    0.0195 - 0.0205
Specification Test Results
About this item
 :
 :336.21 g/mol
CAS Number:139-33-3
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number:MFCD00070672