di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté, Macron Fine Chemicals™
N° de catalogue P110-42
Fournisseur: MACRON AVANTOR BRAND
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:20 kg
- Seq:4241
Spécifications
À propos de cet article
:
:358.14 g/mol
Numéro CAS:10039-32-4
Formule:Na₂HPO₄·12H₂O
Numéro MDL:MFCD00149181