ContactUsLinkComponent
Ether diéthylique stabilisé, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Flammable
Irritant
Ether diéthylique stabilisé, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Catalog # 8467.2500
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
undefined
Flammable
Irritant
Ether diéthylique stabilisé, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Catalog # 8467.2500
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
Specification Test Results
  • Assay (by GC):
    min. 99.5 %
  • Acidity:
    max. 0.0005 meq/g
  • Evaporation Residue:
    max. 5 ppm
  • GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):
    max. 5 ng/l
  • Preservative (Ethanol):
    about 1%
  • Water (KF):
    max. 0.1 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :74.12 g/mol
ADR:3,I
 :stabilisé avec ethanol ∼ 1%
UN:1155
 :GHS02
 :GHS07
CAS Number:60-29-7
Formula:(CH₃CH₂)₂O
MDL Number:MFCD00011646