Cyclohexane, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Référence 5278.2500
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (by GC):min. 99.5 %
- Acidity:max. 0.0005 meq/g
- Evaporation Residue:max. 5 ppm
- GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):max. 5 ng/l
- Water (KF):max. 0.02 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:84.16 g/mol
UN:1145
ADR:3,II
Numéro CAS:110-82-7
Formule:C₆H₁₂
Numéro MDL:MFCD00003814