ContactUsLinkComponent
Chloroforme stabilisé, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Health
Irritant
Chloroforme stabilisé, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Catalog # 5285.2500
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
undefined
Health
Irritant
Chloroforme stabilisé, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Catalog # 5285.2500
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
Specification Test Results
  • Assay (by GC):
    min. 99.8 %
  • Acidity:
    max. 0.0005 meq/g
  • Evaporation Residue:
    max. 5 ppm
  • GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):
    max. 5 ng/l
  • Preservative (Ethanol):
    about 1%
  • Water (KF):
    max. 0.05 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :119.38 g/mol
ADR:6.1,III
 :stabilisé avec ethanol ∼ 1%
UN:1888
 :GHS08
 :GHS07
CAS Number:67-66-3
Formula:CHCl₃
MDL Number:MFCD00000826