Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
N° de catalogue 528-1121
Fournisseur:   KARTELL
Sedimentation cones, Imhoff type
N° de catalogue 528-1121
Fournisseur:  KARTELL
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Prix
SFr. 71.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of Acrylic, with PP screw cap.
  • Permanently moulded graduations
  • Clear
  • Easily drained via screw plug in the base
Spécifications
  • Cat. No.:
    528-1121
  • Graduation:
    1 - 40 ml
  • Hauteur:
    480 mm
  • Top int.Ø:
    125