Indicateurs de stérilisation à la vapeur
489-0100
- Ø:12,5 mm
- Désignation:Indicateurs de stérilisation à la vapeur (étiquettes circulaires)
- Cdt:1 Roll
Stérilisation à la vapeur. Les étiquettes passent du rose au marron foncé après la stérilisation.
: rouleau de 5000 étiquettes