Indicateurs de stérilisation à l'oxyde d'éthylène
Les disques sont disponibles dans un grand nombre de versions vierges ou imprimés.
La stérilisation se produit lors d'une exposition à l'oxyde d'éthylène (ETO).
L'indicateur 489-0097 passe du violet au vert lorsqu'il est exposé à l'oxyde d'éthylène.
L'indicateur 489-0098 porte la mention : « Vert = exposé à l'ETO ».
: rouleau de 5000 étiquettes.
Frequently Bought Together