Outil de nettoyage de l'isolateur AlphaMop™
129-0273
: Texwipe
- Désignation:Balai de nettoyage d'isolateurs avec deux manches et 6 housses à franges
- Emballage:1 mop/case
2 handles (12" and 18")
1 polyester foam pad
6 polyester mop covers - Cdt:1
L'outil de nettoyage pour isolateurs ITW Texwipe® Mini AlphaMop™ est conçu pour nettoyer les isolateurs, les armoires de sécurité biologique, les boîtes à gants et les hottes à flux laminaire. Le balai affiche un profil plat et des coins arrondis. Fait en plastique Celcon®, il est totalement autoclavable. L'articulation pivotante permet à l'utilisateur d'atteindre les zones difficiles d'accès. La mousse remplaçable garantit que la garniture du balai correspond aux surfaces nettoyées. Le modèle 129-0273 comprend deux manches, de 12" et 18" (30,4 et 45,7 cm), et s'utilise facilement d'une main.
- Solide et léger
- Facilement utilisable dans les zones difficiles d'accès ; garnitures faciles et rapides à changer
- Les garnitures présentent une excellence durabilité et une résistance importante à l'abrasion