Lingettes KIMTECH* / WETTASK*
115-1997
- Désignation:Lingettes KIMTECH* / WETTASK* DSX
- L×l:318×305 mm
- Seq:04
- Cdt:6 Roll
Le système d'essuyage humide rechargeable WETTASK* représente l'alternative idéale à l'aérosol ou au seau ouvert utilisé avec un chiffon, ce qui le rend facile à utiliser et polyvalent. Il en existe deux types différents, selon l'application :
- Le système de seau fermé permet de conserver la fraîcheur des lingettes pré-humidifiées dans leur conditionnement et évite toute contamination
- Conçu pour être compatible avec les désinfectants à l'amine quaternaire
- Réduit l'exposition aux vapeurs chimiques et aux éclaboussures
SXX pour le travail avec des solvants, rayon/polyester très résistant et absorbant, sans fibres lâches. Résistantes aux solvants, ne se déchirent pas lorsqu'elles sont mouillées. Faible peluchage : conviennent pour les tâches critiques.
DS/DSX pour les désinfectants. Laisse du désinfectant sur la surface qui vient d'être essuyée pour une meilleure efficacité.
Couleur: blanc.