Spectromelt® A 14 51% di-lithium tetraborate/ 27% lanthane(III) oxide/ 12% lithium metaborate/ 10% lithium fluoride pour XRF (fluorescence des rayons X), Supelco®
N° de catalogue 1.11724.1000
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Chloride (Cl):≤ 50 ppm
- Phosphate (PO₄):≤ 20 ppm
- Silicate (SiO₂):≤ 300 ppm
- Sulphate (SO₄):≤ 50 ppm
- Ag (Silver):≤ 5 ppm
- Al (Aluminium):≤ 50 ppm
- Ba (Barium):≤ 5 ppm
- Ca (Calcium):≤ 50 ppm
- Cd (Cadmium):≤ 5 ppm
- Co (Cobalt):≤ 5 ppm
- Cr (Chromium):≤ 5 ppm
- Cu (Copper):≤ 5 ppm
- Fe (Iron):≤ 10 ppm
- K (Potassium):≤ 100 ppm
- Mg (Magnesium):≤ 10 ppm
- Mn (Manganese):≤ 5 ppm
- Na (Sodium):≤ 50 ppm
- Ni (Nickel):≤ 5 ppm
- Pb (Lead):≤ 20 ppm
- Sr (Strontium):≤ 5 ppm
- Zn (Zinc):≤ 10 ppm
- Loss on ignition (800 °C):≤ 1.0 %
- Bulk density:about 110
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS05
:GHS08
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante