Lunettes de protection, Blast
Catalog # 111-0983
Supplier: Bollé Safety
Specifications
- Type:Ventilées, anti-UV (2-1,2), anti-rayures, antibuée
- Couleur:bleu
- Seq:01
- Oculaires:Clear PC
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ces lunettes de protection offrent un excellent champ de vision, s'adaptent sur des lunettes correctrices et peuvent être portées avec des demi-masques respiratoires. Elles offrent un confort inégalé et une structure modulaire essentielle. En association avec la visière, ce modèle peut également être utilisé comme écran facial.
- Dispositif d'évacuation des liquides
- Lanière réglable à pivot sphérique
- Disponibles avec ou sans mousse, ventilées ou scellées, avec lentille en PC ou acétate
Poids : 113 g
Certifications: EN 166