Carnets de notes pour salles blanches, BCR®
Supplier: BERKSHIRE
Certificates
About this item
Les carnets de notes BCR MyNotes sont en papier bond BCR Berkshire pour salles blanches, pour minimiser la contamination par des particules. Ils sont pratiques pour la prise de notes et l'enregistrement de données dans les salles blanches. Le papier bond est fait en cellulose de la plus pure qualité provenant de forêts durables spécialement sélectionnées, et il est enduit d'un produit à formule exclusive pour minimiser la libération de particules et de fibres. Le papier pour salles blanches est recommandé pour l'utilisateur travaillant dans des salles blanches ISO Classe 3-7.
- Compatible avec l'irradiation aux rayons gamma pour une utilisation dans des applications stériles
- Compatible avec les photocopieuses et les imprimantes standard
- Suivi complet du lot sur chaque boîte
- Double emballage pour des questions de propreté
- Conforme aux directives RoHS
Format A4 ou A5
Frequently Bought Together