Douches oculaires avec un flacon
118-1701
- Désignation:Station de lavage oculaire avec une solution de 500 ml
- Cdt:1
Station murale contenant 1×500 ml de solution de douches oculaires avec pictogramme. Spécialement conçue pour les lieux de travail nécessitant un rinçage sur place.
Rinsing time: ~5 minutes
W×D×H wall holder: 80×57×35 mm
W×D×H pictogram: 90×3×300 mm.