Combinaisons professionnelles résistantes aux produits chimiques, tritex® pro, SMS
Les combinaisons tritex® pro sont étanches aux poussières, résistent aux produits chimiques et protègent partiellement des éclaboussures. Elles ont été conçues selon un process en-ligne innovant. Ces combinaisons extrêmement solides sont fabriquées en SMS 3 plis (Spunbound-Meltblown-Spunbound), avec une membrane filtrante intermédiaire entre deux couches extérieures résistantes.
- Protection fiable contre les poussières fines et les éclaboussures de produits chimiques liquides
- Excellente respirabilité: la membrane filtrante évite l'excès de chaleur ou d'humidité
- Fermeture à glissière avec rabat, élastiques à la cagoule, à la taille, aux bras et aux jambes
Extrêmement polyvalentes, elles s'utilisent dans des applications variées: travaux d'inspection, de maintenance et de décontamination, manipulation de matériaux contenant de la fibre de verre et retrait d'amiante.
Couleur: bleu
: CE 0624, cat. III, type 5 + 6
- Catalog No:
- 113-7873
- 113-7871
- 113-7874
- 113-7872
- Modèle:
- Z2
- Z2
- Z2
- Z2
- Applications des tenues:
- Protection contre les produits chimiques, Industriel
- Protection contre les produits chimiques, Industriel
- Protection contre les produits chimiques, Industriel
- Protection contre les produits chimiques, Industriel
Frequently Bought Together