0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Tubes
Tubes à essais
Tubes, TallPrep™, empty, MP Biomedicals
Tubes, TallPrep™, empty, MP Biomedicals
Tubes, TallPrep™, empty, MP Biomedicals
Référence ICNA116970000
Fournisseur:
MP Biomedicals
Agrandir l'image
Tubes, TallPrep™, empty, MP Biomedicals
Référence ICNA116970000
Fournisseur:
MP Biomedicals
Spécifications
Capacité:
4,5 ml
Désignation:
Empty tubes with caps
Cdt:
100
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit