0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Tampons
Tampons de culture de tissus
Hank's balanced salt solution, modified, MP Biomedicals
Hank's balanced salt solution, modified, MP Biomedicals
Hank's balanced salt solution, modified, MP Biomedicals
N° de catalogue ICNA091810054
Fournisseur:
MP Biomedicals
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Hank's balanced salt solution, modified, MP Biomedicals
N° de catalogue ICNA091810054
Fournisseur:
MP Biomedicals
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
500 mL
Désignation:
Hank's balanced salt solution, modified (1X)
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit