Balais pour salles propres, PPSC Micro TEC
Catalog # 141-1393
Supplier: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Specifications
- Désignation:Balais pour salles propres, PPSC Micro TEC (130 g)
- Longueur:400 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ce balai composé à 100% en microfibre de PES avec brosse douce offre des performances de nettoyage supérieures.
- Prêts à l'emploi et pré-lavés
- Revêtement externe, garniture externe TEC
- Extrême résistance à la déchirure
La prolifération des bactéries, des levures et des moisissures sera réduite de plus de 99% en utilisant de l'eau par la méthode de test DGMH 2001 standard 14.
Certifications: Conforme aux exigences de l'écolabel Nordic.