VWR® Original™, Minuteur numérique, trois canaux
Katalognr. 609-0220
Anbieter: VWR Collection
Technische Daten
- Couleur:blanc/bleu
- Désignation:Minuteur numérique, 3 canaux
- l×p×h:76×35×76 mm
- Précision:±0,001 %
- Cdt:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Ce minuteur de laboratoire à trois canaux est idéal pour le contrôle qualité et les exigences expérimentales. Il signale les temps de séchage et d'incubation, permet de capturer tous les résultats des analyses et rappelle même les rendez-vous.
- Capacité de minuterie : 9 heures, 59 minutes, 59 seconds (résolution : 1 seconde)
- Comprend un compte à rebours, une alarme distincte et un indicateur sur écran par canal
- Les alarmes retentissent pendant 60 secondes ; elles peuvent être désactivées manuellement ou automatiquement après une minute
- Utilisation très simple
- Affichage de gros chiffres LCD de 6,3 mm de haut faciles à lire
- Portable grâce à sa petite taille et son poids léger
Poids : 113 g
Certifications: Un certificat avec numéro de série est fourni par le laboratoire d'étalonnage certifié ISO 17025 accrédité par A2LA pour garantir la traçabilité de l'instrument conformément aux normes du National Institute of Standards and Technology (NIST).
Delivery: Livré avec deux piles AAA et un certificat.