Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ charbon sphérique activé
Catalog # 7536-00
Supplier: Avantor
Specifications
- Capacité:6 ml
- Seq:01
- Poids du lit:1000 mg
- Greffage:Activated spherical carbon
- Cdt:100 g
Specifications
About this item
Il s'agit de colonnes d’extraction à usage unique remplies de charbon sphérique activé. Conçues pour l’extraction et la purification des composés organiques.