Insulin-Transferrin-Selenium (ITS) 100x Growth Supplement, Corning®
Référence MDTC25-800-CR
Fournisseur: Corning
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:10 mL
- Désignation:Insulin-Transferrin-Selenium (ITS) Growth Supplement, Sterile, 100X
- Seq:52
Spécifications
À propos de cet article
Animal free formulation
Contains:
1000 mg/L insulin, human recombinant
550 mg/L transferrin, human recombinant
0.67 mg/L selenious acid
Attention: Storage 2°C to 8°C. For research use only.