Cleanroom mops, classic mop
N° de catalogue PPSA2750070
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Spécifications
- Désignation:Classic mop with outer sling, 180 g
- Longueur:400 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
The classic cotton mop with textile pocket.
- Finely prewashed mops
- Made up of cotton/poiyester (35:65)