ContactUsLinkComponent
Gants pour salles propres, nitrile, Kimtech™ G3 et G5 Sterling™
Gants pour salles propres, nitrile, Kimtech™ G3 et G5 Sterling™
Supplier:  KIMBERLY CLARK
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Gants pour salles propres, nitrile, Kimtech™ G3 et G5 Sterling™
Supplier:  KIMBERLY CLARK
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-4882
  • 112-4881
  • Modèle:
  • G3 Sterling™
  • G3 Sterling™
  • Ambidextre/anatomique:
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Usage unique/Réutilisable:
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Latex/Sans latex:
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Poudrés/Non poudrés:
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Classe de la salle propre:
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • Style de manchette:
  • Roulé
  • Roulé
  • Épaisseur de manchette:
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • Épaisseur de doigts:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • Épaisseur de paume:
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • Norme EN:
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • Anti-statique:
  • +
  • +