ContactUsLinkComponent
Rubbermaid® Barrière Mobile
  116-0070
undefined
Rubbermaid® Barrière Mobile
  116-0070
  • Désignation:
    Barrière mobile portative, jaune, jusqu'à 4 m de long
  • Dimensions:
    600×350×1000 mm
  • Matière:
    Polyéthylène
  • Cdt:
    1
La barrière mobile est facile à utiliser, facile à voir, facile à déplacer et facile à stocker.
  • Les panneaux flexibles permettent des configurations droites, courbes et circulaires
  • Deux roues non marquantes et quatre sangles de verrouillage assurent la mobilité et la stabilité
  • Légère et compacte (−15 kg)
  • Livrée assemblée
Conçue pour une utilisation en intérieur, la barrière mobile s'étend jusqu'à 4 mètres avec 16 panneaux articulés.