ContactUsLinkComponent
Caméra numérique, AxioCam HRC
Caméra numérique, AxioCam HRC
N° de catalogue ZEIS4265109901000
Fournisseur:  ZEISS
undefined
Caméra numérique, AxioCam HRC
N° de catalogue ZEIS4265109901000
Fournisseur:  ZEISS
Spécifications
  • Modèle:
    AxioCam HRc
  • Résolution:
    1,4 MP
  • Type de sonde:
    CCD
  • Format de sonde:
    2/3"
  • Désignation:
    Appareil photo numérique
  • Seq:
    999
  • Taille de pixel:
    6,45×6,45 µm
  • Interfaces:
    FireWire IEEE 1394a
  • Sonde:
    Sony ICX 285 Colour CCD
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
High resolution camera for complex applications in pathology, developmental biology and material science.
  • No rotating fans: Camera works without any vibrations
  • Very small dimensions and no external control box
  • Large CCD sensor ensures perfect colour accuracy
  • High performance at low light intensities
The AxioCam HR can be connected to any Carl Zeiss microscope that has a phototube or TV output.