Stations d’extraction, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
N° de catalogue 8095-06
Fournisseur: Avantor
Spécifications
- Désignation:Station d’extraction, étendue, 6 ports
- Seq:02
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
On peut utiliser la station d’extraction étendue BAKERBOND Speedisk® en mode d'alimentation des échantillons par réservoir, inversé ou à distance. Elle comprend un collecteur de vide à six ports ainsi que les accessoires nécessaires pour contribuer à l’extraction des analytes réalisée à l’aide des disques d'extraction laminaires BAKERBOND Speedisk®.
Le collecteur a une forme rectangulaire et affiche un espace inter-ports permettant d'accueillir six réservoirs d'échantillon de 1 L côte à côte Chaque port de vide possède une valve ouvert/fermé individuelle.
Livraison: Avec station d’extraction, deux adaptateurs d’échantillons à distance, deux chambres de prélèvement et deux flacons, six réservoirs de 185 ml.