Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus®-SDB-1
7704-06
: Avantor
- Capacité:6 ml
- Désignation:Colonne avec 250 mg de C18 PolarPlus® (haut) et 100 mg de SDB-1, séparés par un fritté en PE
- Poids du lit:350 mg
- Cdt:30
Ces colonnes SPE ont été conçues pour l'extraction des pesticides polaires dans de l’eau.