Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Soil
Catalog # 7518-08
Supplier: Avantor
Specifications
- Capacité:6 ml
- Désignation:Colonne avec 500 mg de cyano (haut) et 1000 mg de gel de silice, séparés par un fritté en PE
- Poids du lit:1500 mg
- Greffage:PAH SOIL
- Cdt:30
Specifications
About this item
Cette colonne pour extraction en phase solide a été conçue pour l’extraction et le nettoyage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans le sol, dont les 16 principaux HAP polluants EPA, et pour de nombreuses applications ayant recours à différentes colonnes SPE.