ContactUsLinkComponent
Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Aqua
Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Aqua
N° de catalogue 7490-08
Fournisseur:  Avantor
Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Aqua
N° de catalogue 7490-08
Fournisseur:  Avantor
Spécifications
  • Capacité:
    6 ml
  • Désignation:
    Colonne avec 500 mg d’amino (haut) et 1000 mg C18, séparés par un fritté en PE
  • Seq:
    02
  • Charge de carbone:
    1000 mg
  • Poids du lit:
    1500 mg
  • Greffage:
    PAH Aqua
  • Cdt:
    30
Spécifications
À propos de cet article
Ces colonnes pour extraction en phase solide ont été conçues pour l’extraction et le nettoyage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans l’eau, dont les 16 principaux HAP polluants EPA, et pour de nombreuses applications ayant recours à différentes colonnes SPE.