ContactUsLinkComponent
Acide acétique ≥100%, LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Inflammable
Corrosif
Acide acétique ≥100%, LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Référence 5.33001.0050
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
undefined
Inflammable
Corrosif
Acide acétique ≥100%, LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Référence 5.33001.0050
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (acidimetric) :
    ≥ 99.8 %
  • Color :
    ≤ 5 Hazen
  • Al (Aluminium) :
    ≤ 2.0 ppb
  • Ca (Calcium) :
    ≤ 20.0 ppb
  • Cu (Copper) :
    ≤ 1.0 ppb
  • Fe (Iron) :
    ≤ 20.0 ppb
  • K (Potassium) :
    ≤ 2.0 ppb
  • Mg (Magnesium) :
    ≤ 2.0 ppb
  • Na (Sodium) :
    ≤ 5.0 ppb
  • NH4 (Ammonium) :
    ≤ 10 ppb
  • Residue on ignition (as sulfate) :
    ≤ 2 ppb
  • Intensity of background mass peak based on reserpine (ESI positive) :
    ≤ 2 ppb
  • Intensity of background mass peak based on reserpine (APCI negative) :
    ≤ 20 ppb
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :60.05 g/mol
Point d'ébullition:116…118 °C
Point de fusion:17 °C
Densité:1,05 g/cm³
Point d'éclair:39 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-580-7
UN:2789
ADR:8 (3),II
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
 :GHS02
 :GHS05
Numéro CAS:64-19-7
Formule:H₃CCOOH
Numéro MDL:MFCD00036152