Eau avec 0,1% Acide acétique, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Catalog # 1.59007.2500
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
About this item
:
Boiling Pt:100 °C (1013 hPa)
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Storage Temperature:Température ambiante
:7732-18-5