ContactUsLinkComponent
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide acétique, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Flammable
Irritant
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide acétique, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Catalog # 1.59004.2500
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Flammable
Irritant
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide acétique, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Catalog # 1.59004.2500
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
About this item
 :
ADR:3,
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Flash Pt:2 °C
UN:1648
 :GHS02
 :GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
 :64-19-7