ContactUsLinkComponent
Capillary columns, Elite-Cyclosil B for autosystem
Catalog # PERCN9316545
Supplier:  PerkinElmer
Capillary columns, Elite-Cyclosil B for autosystem
Catalog # PERCN9316545
Supplier:  PerkinElmer
Specifications
  • Type de colonne:
    Capillaire
  • Épaisseur du film:
    0,25 µm
  • Ø int.:
    0,25 mm
  • Longueur:
    30 m
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Elite-Cyclosil B columns are ideal for general purpose chiral separations.