Disintegration testing accessories, QLA
Disintegration testing accessories, QLA
Disintegration beaker with flat top, clear glass, 900 ml
Codice catalogo QLAAGLA905-DB
Nome del fornitore:   QUALITY LAB ACCESSORIES
Disintegration testing accessories, QLA
Codice catalogo QLAAGLA905-DB
Nome del fornitore:  QUALITY LAB ACCESSORIES
Disintegration testing accessories, QLA
Disintegration testing accessories, QLA
Disintegration beaker with flat top, clear glass, 900 ml
Price
SFr. 289.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Disintegration testing accessories and glassware for Agilent/VanKel disintegration testers.
  • Fluted disks can be used with any brand of disintegration tester
Certifications: Complies to USP.
Specifiche
  • Désignation:
    Disintegration beaker with flat top, clear glass, 900 ml
  • Seq:
    08
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..