Condenser, jacketed
Condenser, jacketed
400 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
N° de catalogue QVFLGSG0107303
Fournisseur:   QVF LABORTECHNIK
Condenser, jacketed
N° de catalogue QVFLGSG0107303
Fournisseur:  QVF LABORTECHNIK
Condenser, jacketed
400 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Spécifications
  • Rodage mâle:
    29/32 NS
  • Longueur du condenseur:
    400 mm
  • Rodage femelle:
    29/32 NS