Glucose hemolysing solution
Glucose hemolysing solution, 500 mL
N° de catalogue DIAS125809990338
Fournisseur: DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
Glucose hemolysing solution
N° de catalogue DIAS125809990338
Fournisseur: DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
For use with glucose Gluc-DH FS and glucose Gluc-DH FSC.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Désignation:Glucose hemolysing solution